Stampa…
5-Bromo-2-methylbenzotrifluoride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0491-1G PC0491-25G PC0491-5G
APOSPC0491-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0491-1G APOSPC0491-25G APOSPC0491-5G
5-Bromo-2-methylbenzotrifluoride 98%
5-Bromo-2-methylbenzotrifluoride
Formula: C₈H₆BrF₃
Flash Pt: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631587
CAS Number: 86845-27-4