Stampa…
3-Bromo-2-methylbenzotrifluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0486-1G PC0486-25G PC0486-5G
APOSPC0486-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0486-1G APOSPC0486-25G APOSPC0486-5G
3-Bromo-2-methylbenzotrifluoride 97%
3-Bromo-2-methylbenzotrifluoride
Formula: C₈H₆BrF₃
Punto di ebollizione: 35 °C/1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038231
CAS Number: 69902-83-6