Stampa…
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0483-1G PC0483-5G
APOSPC0483-1GEA 348 EUR
APOSPC0483-1G APOSPC0483-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₉H₈BrF₃
Peso molecolare: 253,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631610
CAS Number: 116070-36-1
UN: 3265
ADR: 8,III