Stampa…
8-Fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0482-1G PC0482-250MG
APOSPC0482-1GEA 216 EUR
APOSPC0482-1G APOSPC0482-250MG
8-Fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
8-Fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆FNO₃
Peso molecolare: 207,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00218201
CAS Number: 63010-70-8