Stampa…
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0481-1G PC0481-25G PC0481-5G
APOSPC0481-1GEA 14.7 EUR
APOSPC0481-1G APOSPC0481-25G APOSPC0481-5G
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid 98%
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Formula: C₇H₄F₃NO₂
Peso molecolare: 191,11 g/mol
Punto di fusione: 193…197 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00792430
CAS Number: 231291-22-8