Stampa…
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0480-1G PC0480-5G PC0480-10G
APOSPC0480-1GEA 34.8 EUR
APOSPC0480-1G APOSPC0480-5G APOSPC0480-10G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₉H₈BrF₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631609
CAS Number: 261952-17-4
UN: 3265
ADR: 8,III