2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₈BrF₃ Punto di ebollizione: 72 °C/1mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01631608 CAS Number: 261952-16-3 UN: 3265 ADR: 8,III |