3-Nitrophenylsulphur pentafluoride 96+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC0472-1G
PC0472-25G
PC0472-5G
APOSPC0472-1GEA
335
EUR
APOSPC0472-1G
APOSPC0472-25G
APOSPC0472-5G
3-Nitrophenylsulphur pentafluoride 96+%
3-Nitrophenylsulphur pentafluoride
Formula:
C₆H₄F₅NO₂S Punto di ebollizione: 106 °C/2mmHg Densità: 1,662 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00221621 CAS Number: 2613-26-5 EINECS: 447-600-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |