Stampa…
5-Iodooctafluoro-3-oxapentanesulphonyl fluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Tetrafluoro-2-(tetrafluoro-2-iodoethoxy)ethanesulphonyl Fluoride
PC0471-25G PC0471-5G
APOSPC0471-25GEA 241 EUR
APOSPC0471-25G APOSPC0471-5G
5-Iodooctafluoro-3-oxapentanesulphonyl fluoride
5-Iodooctafluoro-3-oxapentanesulphonyl fluoride
Formula: C₄F₉IO₃S
Peso molecolare: 426 g/mol
Punto di ebollizione: 126…127 °C
Densità: 2,051 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00798139
CAS Number: 66137-74-4
EINECS: 266-172-6
UN: 3265
ADR: 8,II