Stampa…
3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC0467-5G PC0467-1G
APOSPC0467-5GEA 250 EUR
APOSPC0467-5G APOSPC0467-1G
3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₉H₆ClF₃O
Peso molecolare: 222,591 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD1631600
CAS Number: 261952-09-4