Stampa…
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0460-25G PC0460-1G PC0460-5G
APOSPC0460-25GEA 116 EUR
APOSPC0460-25G APOSPC0460-1G APOSPC0460-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₆F₃N
Punto di fusione: 60…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631597
CAS Number: 261952-06-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III