Stampa…
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0459-1G PC0459-5G
APOSPC0459-1GEA 139 EUR
APOSPC0459-1G APOSPC0459-5G
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₆F₃N
Punto di fusione: 22…28 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631596
CAS Number: 261952-05-0
UN: 3439
ADR: 6.1,II