Stampa…
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0456-5G PC0456-10G PC0456-1G
APOSPC0456-5GEA 270 EUR
APOSPC0456-5G APOSPC0456-10G APOSPC0456-1G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₆F₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631595
CAS Number: 261952-04-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III