Stampa…
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0455-1G PC0455-250MG
APOSPC0455-1GEA 58 EUR
APOSPC0455-1G APOSPC0455-250MG
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₆F₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631594
CAS Number: 261952-03-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III