Stampa…
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0454-10G PC0454-5G PC0454-25G
APOSPC0454-10GEA 183 EUR
APOSPC0454-10G APOSPC0454-5G APOSPC0454-25G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₆F₃N
Punto di fusione: 27…31 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631593
CAS Number: 261952-02-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III