Stampa…
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)pyrrolidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0452-1G PC0452-5G
APOSPC0452-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0452-1G APOSPC0452-5G
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)pyrrolidine
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)pyrrolidine
Formula: C₁₀H₁₁ClN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798372
CAS Number: 778-56-3