Stampa…
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0450-25G PC0450-5G
APOSPC0450-25GEA 82.9 EUR
APOSPC0450-25G APOSPC0450-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₂
Peso molecolare: 204,15 g/mol
Punto di fusione: 175…178 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631592
CAS Number: 261952-01-6