Stampa…
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0449-5G PC0449-10G PC0449-1G PC0449-25G
APOSPC0449-5GEA 234 EUR
APOSPC0449-5G APOSPC0449-10G APOSPC0449-1G APOSPC0449-25G
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₂
Peso molecolare: 204,15 g/mol
Punto di fusione: 135…141 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631591
CAS Number: 120985-64-0