Stampa…
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0448-1G PC0448-5G
APOSPC0448-1GEA 80 EUR
APOSPC0448-1G APOSPC0448-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 99%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₂
Peso molecolare: 204,15 g/mol
Punto di fusione: 127…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631590
CAS Number: 117186-02-4