Stampa…
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0447-5G PC0447-1G PC0447-10G
APOSPC0447-5GEA 98.9 EUR
APOSPC0447-5G APOSPC0447-1G APOSPC0447-10G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₂
Peso molecolare: 204,15 g/mol
Punto di fusione: 123…125 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631589
CAS Number: 13055-63-5