2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₇F₃O₂ Punto di fusione: 106…107 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01631588 CAS Number: 62089-35-4 |