Stampa…
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0444-10G PC0444-1G PC0444-5G
APOSPC0444-10GEA 786 EUR
APOSPC0444-10G APOSPC0444-1G APOSPC0444-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₉H₈F₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 261952-00-5