Stampa…
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC0441-10G PC0441-5G PC0441-1G
APOSPC0441-10GEA 261 EUR
APOSPC0441-10G APOSPC0441-5G APOSPC0441-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₉H₈F₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631496
CAS Number: 261951-97-7