Stampa…
1-Chloro-2,4-dibromo-6-fluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-3,5-dibromo-1-fluorobenzene, 2-Chloro-1,5-dibromo-3-fluorobenzene, 1,5-Dibromo-2-chloro-3-fluorobenzene
PC0437-100G PC0437-25G PC0437-5G
APOSPC0437-100GEA 390 EUR
APOSPC0437-100G APOSPC0437-25G APOSPC0437-5G
1-Chloro-2,4-dibromo-6-fluorobenzene 98%
1-Chloro-2,4-dibromo-6-fluorobenzene
Formula: C₆H₂Br₂ClF
Peso molecolare: 288,34 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142891
CAS Number: 202925-04-0