Stampa…
1-Benzyl-3-(trifluoroacetamido)pyrrolidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0436-1G PC0436-5G
APOSPC0436-1GEA 27.7 EUR
APOSPC0436-1G APOSPC0436-5G
1-Benzyl-3-(trifluoroacetamido)pyrrolidine
1-Benzyl-3-(trifluoroacetamido)pyrrolidine
Formula: C₁₃H₁₅F₃N₂O
Peso molecolare: 272,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059038
CAS Number: 115445-23-3