3-Amino-5-methylbenzotrifluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC0435-1G
PC0435-5G
APOSPC0435-1GEA
105
EUR
APOSPC0435-1G
APOSPC0435-5G
3-Amino-5-methylbenzotrifluoride 97%
3-Amino-5-methylbenzotrifluoride
Formula:
C₈H₈F₃N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01631580 CAS Number: 96100-12-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |