1-Bromo-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₆BrF₃O Densità: 1,559 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01631545 CAS Number: 261951-96-6 UN: 3082 ADR: 9+EHS,III |