Stampa…
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0431-1G PC0431-5G
APOSPC0431-1GEA 176 EUR
APOSPC0431-1G APOSPC0431-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₉H₈BrF₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631547
CAS Number: 261951-95-5
UN: 1760
ADR: 8,III