Stampa…
Tris(trifluoro-2,4-pentanedionato)aluminum(III) 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Aluminum(III) Trifluoroacetylacetonate, Trifluoroacetylacetonato Aluminum(III) Salt
PC0429-25G PC0429-5G
APOSPC0429-25GEA 945 EUR
APOSPC0429-25G APOSPC0429-5G
Tris(trifluoro-2,4-pentanedionato)aluminum(III) 98%
Tris(trifluoro-2,4-pentanedionato)aluminum(III)
Formula: C₁₅H₁₂AlF₉O₆
Peso molecolare: 486,22 g/mol
Punto di fusione: 121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042062
CAS Number: 14354-59-7