Stampa…
N-Fmoc-2-fluoro-L-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(2-fluorophenyl)propanoic acid, Fmoc-Phe(2-F)-OH
PC0426-10G PC0426-25G
APOSPC0426-10GEA 133 EUR
APOSPC0426-10G APOSPC0426-25G
N-Fmoc-2-fluoro-L-phenylalanine
N-Fmoc-2-fluoro-L-phenylalanine
Formula: C₂₄H₂₀FNO₄
Peso molecolare: 405,425 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00672552
CAS Number: 205526-26-7