Stampa…
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC0425-5G PC0425-1G
APOSPC0425-5GEA 104 EUR
APOSPC0425-5G APOSPC0425-1G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₈H₅F₄NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 654-95-5