Stampa…
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC0423-10G PC0423-5G
APOSPC0423-10GEA 177 EUR
APOSPC0423-10G APOSPC0423-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula: C₁₀H₆F₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236299
CAS Number: 231291-18-2