Stampa…
1,2-Dibromo-1-chloro-2,2-difluoroethane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC0421-1G PC0421-5G
APOSPC0421-1GEA 107 EUR
APOSPC0421-1G APOSPC0421-5G
1,2-Dibromo-1-chloro-2,2-difluoroethane 97%
1,2-Dibromo-1-chloro-2,2-difluoroethane
Formula: C₂HBr₂ClF₂
Punto di ebollizione: 117…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01075262
CAS Number: 421-36-3