Stampa…
[2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0420-1G PC0420-5G
APOSPC0420-1GEA 132 EUR
APOSPC0420-1G APOSPC0420-5G
[2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol 97%
[2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
Formula: C₉H₉F₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631546
CAS Number: 261951-94-4