Stampa…
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0416-1G PC0416-5G
APOSPC0416-1GEA 309 EUR
APOSPC0416-1G APOSPC0416-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₃
Punto di fusione: 88…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631542
CAS Number: 261951-91-1