Stampa…
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC0415-1G PC0415-5G
APOSPC0415-1GEA 372 EUR
APOSPC0415-1G APOSPC0415-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631494
CAS Number: 261951-90-0