Stampa…
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Amino-5-(trifluoromethoxy)toluene, 4-Trifluoromethoxy-o-toluidine, 4-(Trifluoromethoxy)-2-toluidine
PC0414-25G PC0414-5G PC0414-100G
APOSPC0414-25GEA 518 EUR
APOSPC0414-25G APOSPC0414-5G APOSPC0414-100G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₈H₈F₃NO
Peso molecolare: 191,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631541
CAS Number: 86256-59-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III