Stampa…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)anisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-methoxybenzotrifluoride, 4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)bromobenzene
PC0413-100G PC0413-25G PC0413-5G
APOSPC0413-100GEA 173 EUR
APOSPC0413-100G APOSPC0413-25G APOSPC0413-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)anisole 98%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)anisole
Formula: C₈H₆BrF₃O
Peso molecolare: 255,03 g/mol
Punto di ebollizione: 120 °C/30mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631579
CAS Number: 1514-11-0