Stampa…
2-Fluoro-6-methoxybenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0412-5G PC0412-100G PC0412-25G
APOSPC0412-5GEA 24.8 EUR
APOSPC0412-5G APOSPC0412-100G APOSPC0412-25G
2-Fluoro-6-methoxybenzoic acid 98%
2-Fluoro-6-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₇FO₃
Punto di fusione: 85…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671764
CAS Number: 137654-21-8