Stampa…
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0411-10G PC0411-5G
APOSPC0411-10GEA 337 EUR
APOSPC0411-10G APOSPC0411-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₉H₈BrF₃O
Punto di fusione: 75…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631578
CAS Number: 261951-89-7
UN: 3261
ADR: 8,II