Stampa…

2-Fluoro-4-idrossibenzonitrile 99%

Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo

PC0409-100G PC0409-25G PC0409-5G
APOSPC0409-100GEA 82.9 EUR
APOSPC0409-100G APOSPC0409-25G APOSPC0409-5G
2-Fluoro-4-idrossibenzonitrile 99%
2-Fluoro-4-idrossibenzonitrile
Formula: C₇H₄FNO
Peso molecolare: 137,11 g/mol
Punto di fusione: 123…126 °C
Densità: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192177
CAS Number: 82380-18-5
EINECS: 422-810-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR