Stampa…
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0407-1G PC0407-5G
APOSPC0407-1GEA 20.5 EUR
APOSPC0407-1G APOSPC0407-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₉H₆ClF₃O₂
Peso molecolare: 238,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631576
CAS Number: 98187-18-9
UN: 3261
ADR: 8,III