Stampa…
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0400-25G PC0400-5G PC0400-100G
APOSPC0400-25GEA 145 EUR
APOSPC0400-25G APOSPC0400-5G APOSPC0400-100G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₆F₃NO
Punto di fusione: 98…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631575
CAS Number: 261951-87-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III