Stampa…
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC0399-10G PC0399-5G
APOSPC0399-10GEA 181 EUR
APOSPC0399-10G APOSPC0399-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631493
CAS Number: 261951-86-4