Stampa…
3-(Trifluoromethyl)-p-anisidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0397-1G PC0397-5G PC0397-10G
APOSPC0397-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0397-1G APOSPC0397-5G APOSPC0397-10G
3-(Trifluoromethyl)-p-anisidine 98%
3-(Trifluoromethyl)-p-anisidine
Formula: C₈H₈F₃NO
Punto di ebollizione: 112 °C/18mmHg
Punto di fusione: 58…59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043460
CAS Number: 393-15-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III