Stampa…
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0394-1G PC0394-5G PC0394-10G
APOSPC0394-1GEA 72.5 EUR
APOSPC0394-1G APOSPC0394-5G APOSPC0394-10G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrF₄
Punto di ebollizione: 53 °C/1mmHg
Punto di fusione: 39…44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631568
CAS Number: 261951-84-2
UN: 3261
ADR: 8,III