Stampa…
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0393-250MG PC0393-1G PC0393-5G
APOSPC0393-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC0393-250MG APOSPC0393-1G APOSPC0393-5G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆F₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631567
CAS Number: 261951-83-1