3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC0390-1G
PC0390-5G
PC0390-10G
APOSPC0390-1GEA
21.9
EUR
APOSPC0390-1G
APOSPC0390-5G
APOSPC0390-10G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula:
C₈H₃F₄N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01631566 CAS Number: 261951-81-9 ADR: 6.1,III |