Stampa…
α,α,α,3-Tetrafluoro-o-toluic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoro-2-trifluoromethylbenzoic acid, 3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC0388-1G PC0388-5G PC0388-25G
APOSPC0388-1GEA 31.9 EUR
APOSPC0388-1G APOSPC0388-5G APOSPC0388-25G
α,α,α,3-Tetrafluoro-o-toluic acid 97%
α,α,α,3-Tetrafluoro-o-toluic acid
Formula: C₈H₄F₄O₂
Punto di fusione: 119…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631565
CAS Number: 261951-80-8