Stampa…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)anisole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-5-methoxybenzotrifluoride, 1-Fluoro-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzene
PC0385-1G PC0385-25G PC0385-5G
APOSPC0385-1GEA 36.4 EUR
APOSPC0385-1G APOSPC0385-25G APOSPC0385-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)anisole 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)anisole
Formula: C₈H₆F₄O
Peso molecolare: 194,13 g/mol
Flash Pt: 67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631405
CAS Number: 127271-65-2